Key Documents
670863
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-N-Boc-2-aminocyclohexanol
≥95.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H21NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
215.29
Beilstein:
6921870
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
분석
≥95.0% (GC)
광학 활성
[α]/D +4.9±0.5°, c = 1 in chloroform
광학 순도
enantiomeric excess: ≥96.0% (GC)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9-/m1/s1
InChI key
XVROWZPERFUOCE-RKDXNWHRSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)