주요 문서
670782
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-thienyl)-D-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(R)-2-(Boc-amino)-3-(2-thienyl)propionic acid, Boc-3-(2-thienyl)-D-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H17NO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
271.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-18-8/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1
InChI key
OJLISTAWQHSIHL-SECBINFHSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)