Key Documents
670553
Sigma-Aldrich
Boc-β-(4-thiazolyl)-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-2-(Boc-amino)-3-(4-thiazolyl)propionic acid, Boc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16N2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
272.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cscn1)C(O)=O
InChI
1S/C11H16N2O4S/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)4-7-5-18-6-12-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
RVXBTZJECMMZSB-QMMMGPOBSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)