문서
670537
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-1,2-cyclopentanediamine
97%
동의어(들):
(1S)-trans-N-Boc-1,2-diaminocyclopentane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
200.28
Beilstein:
9484552
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.5% (GC)
97%
형태
solid
광학 활성
[α]/D +14±4°, c = 1 in 1 M HCl
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥95:5%
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@@H]1N
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7(8)11/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8-/m0/s1
InChI key
PAXDIBGWURAVIH-YUMQZZPRSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges