주요 문서
670294
Sigma-Aldrich
Tributylmethylphosphonium dibutyl phosphate
≥95.0% (T)
동의어(들):
Methyltributylphosphonium dibutyl phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H48O4P2
CAS Number:
Molecular Weight:
426.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥95.0% (T)
불순물
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.468
SMILES string
CCCCOP([O-])(=O)OCCCC.CCCC[P+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30P.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
InChI key
YSDNFBJEBGDXJL-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)