주요 문서
670030
Sigma-Aldrich
2,3-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]-N-[3,5-bis(trifluoromethyl)-phenyl]maleimide
98%
동의어(들):
3,4-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholanyl]-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione, catASium® MNXylF(R)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H27F6NO2P2
CAS Number:
Molecular Weight:
537.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
분석
≥98% (31P-NMR)
98%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1C2=C(P3[C@H](C)CC[C@H]3C)C(=O)N(C2=O)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
일반 설명
sold in collaboration with Solvias AG
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
법적 정보
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)