Key Documents
669865
Sigma-Aldrich
(R)-α-Methoxy-2-naphthylacetic acid
≥99.0%
동의어(들):
(R)-α-Methoxy-2-naphthaleneacetic acid, (R)-2-NMA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
216.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
광학 활성
[α]/D -177±5°, c = 0.1 in methanol
광학 순도
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
mp
111-114 °C
SMILES string
CO[C@@H](C(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12(13(14)15)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8,12H,1H3,(H,14,15)/t12-/m1/s1
InChI key
OQVFHDWREDKUCW-GFCCVEGCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Kimura, M., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13, 1059-1068 (2002)