주요 문서
669369
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7BrFN
CAS Number:
Molecular Weight:
204.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
32-36 °C
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Cc1cc(F)cc(Br)c1N
InChI
1S/C7H7BrFN/c1-4-2-5(9)3-6(8)7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
VTWSBILIFIFEFG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)