분석
97%
형태
solid
반응 적합성
core: tin
reagent type: catalyst
mp
141-143 °C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(N=C=S)N=C=S
InChI
1S/2C4H9.2CNS.Sn/c2*1-3-4-2;2*2-1-3;/h2*1,3-4H2,2H3;;;/q;;2*-1;+2
InChI key
JVLGWEJONYVDMO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for synthesis of:
Reactant for:
- Macrolactones
- Isocyanate and isothiocyanate d1- and d2-complexes of vanadocene
Reactant for:
- Unusual adduct formation with organotin(IV) Lewis acids
- Interactions with vanadyl salicylaldimine β-ketimine and acetylacetonato complexes
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.