주요 문서
668788
Sigma-Aldrich
S-Propyl chlorothioformate
96%
동의어(들):
(Propylthio)carbonyl chloride, S-Propyl thiochloroformate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2SCOCl
CAS Number:
Molecular Weight:
138.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
refractive index
n20/D 1.4807
bp
37 °C/8 mmHg
density
1.149 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCSC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClOS/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChI key
FYOPSYJKEHWOBR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
120.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)