Key Documents
668672
Sigma-Aldrich
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
188.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
형태
solid
mp
266 °C (dec.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2cccn2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11-12/h1-7H,(H,13,14)
InChI key
XOEKYPIBVOGCDG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)