Key Documents
668419
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxybromobenzene
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OC6H4Br
CAS Number:
Molecular Weight:
263.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
57-60 °C
작용기
bromo
phenyl
SMILES string
Brc1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11BrO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2
InChI key
HVWZMGZBJCJDOX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)