주요 문서
667579
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyldimethylsiloxybut-3-yne
97%
동의어(들):
tert-Butyl-dimethyl-(methyl-prop-2-ynloxy)silane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20OSi
CAS Number:
Molecular Weight:
184.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.423
bp
40-42 °C/9 mbar
density
0.812 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C#C
InChI
1S/C10H20OSi/c1-8-9(2)11-12(6,7)10(3,4)5/h1,9H,2-7H3
InChI key
DYUHDPKTGYOFOJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
102.2 °F
Flash Point (°C)
39 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)