주요 문서
666793
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-fluoro-3-iodophenylboronic acid
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br(F)C6H5(I)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
344.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95%
형태
solid
mp
156-160 °C
작용기
bromo
fluoro
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1c(F)c(I)ccc1Br
InChI
1S/C6H4BBrFIO2/c8-3-1-2-4(10)6(9)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
InChI key
OZLRLKXUEMIENO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)