주요 문서
666750
Sigma-Aldrich
3-(4′-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H15BO4
CAS Number:
Molecular Weight:
258.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
≥95%
형태
solid
mp
159-163 °C
SMILES string
COc1ccc(COc2cccc(c2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-13-7-5-11(6-8-13)10-19-14-4-2-3-12(9-14)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
InChI key
BBNOCVPPEAVHKK-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)