주요 문서
666416
Sigma-Aldrich
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
97%
동의어(들):
6-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde, 6-Bromo-3-formylindole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
224.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
202-206 °C
작용기
aldehyde
bromo
SMILES string
[H]C(=O)c1c[nH]c2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-1-2-8-6(5-12)4-11-9(8)3-7/h1-5,11H
InChI key
WCCLQCBKBPTODV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile