문서
666297
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
97%
동의어(들):
(R)-3-Piperidinamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H12N2 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
173.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
190-195 °C
205-209 °C
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1
InChI key
GGPNYXIOFZLNKW-ZJIMSODOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable