주요 문서
665975
Sigma-Aldrich
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile
97%
동의어(들):
3-Cyanobenzo[b]thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5NS
CAS Number:
Molecular Weight:
159.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
71-75 °C
SMILES string
N#Cc1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H5NS/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6H
InChI key
WBXHAYDGMCONLX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)