주요 문서
665894
Sigma-Aldrich
3-Nitro-N-methylaniline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
64-68 °C
SMILES string
CNc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-8-6-3-2-4-7(5-6)9(10)11/h2-5,8H,1H3
InChI key
IKSRCCUOUJJGAU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)