문서
665797
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3,3,3-Trifluoro-1,2-epoxypropane
97%
동의어(들):
(S)-(−)-2-(Trifluoromethyl)oxirane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H3F3O
CAS Number:
Molecular Weight:
112.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D <1.300
bp
25-32 °C
density
1.294 g/mL at 25 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H3F3O/c4-3(5,6)2-1-7-2/h2H,1H2/t2-/m0/s1
InChI key
AQZRARFZZMGLHL-REOHCLBHSA-N
애플리케이션
Precursor to a trifluoromethyl chiral auxiliary which promotes a highly diastereoselective Simmons-Smith cyclopropanation.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-14.8 °F
Flash Point (°C)
-26 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Asymmetry, 17, 1157-1157 (2006)