주요 문서
665762
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-methoxybenzoate
97%
동의어(들):
4-n-Pentylphenyl p-anisate, 4-Amylphenyl 4′-methoyxbenzoate, Nematal 105
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H22O3
CAS Number:
Molecular Weight:
298.38
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
양식
liquid crystal
mp
28-42 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C19H22O3/c1-3-4-5-6-15-7-11-18(12-8-15)22-19(20)16-9-13-17(21-2)14-10-16/h7-14H,3-6H2,1-2H3
InChI key
UISXVYOLBGBYCV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)