주요 문서
665487
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)morpholine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H20NO3P
CAS Number:
Molecular Weight:
401.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
233-239 °C
SMILES string
C1CN(CCO1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56
InChI
1S/C24H20NO3P/c1-3-7-19-17(5-1)9-11-21-23(19)24-20-8-4-2-6-18(20)10-12-22(24)28-29(27-21)25-13-15-26-16-14-25/h1-12H,13-16H2
InChI key
XUJAXBFFTHRXLV-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Sold under license from DSM for research purposes only.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)