Key Documents
665088
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Boc-3-acetamidopyrrolidine
97%
동의어(들):
tert-Butyl (3S)-3-(acetylamino)-1-pyrrolidinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H20N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
228.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
광학 활성
[α]20/D -18°, c = 3.5 in methanol
mp
86-90 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-8(14)12-9-5-6-13(7-9)10(15)16-11(2,3)4/h9H,5-7H2,1-4H3,(H,12,14)/t9-/m0/s1
InChI key
SLFZPSKIMUPQSR-VIFPVBQESA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)