문서
665010
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis[(S-1,1′-binaphthyl-2,2′-dimethyl)phosphino]diethylamine
97%
동의어(들):
Bis(S-2-(4,5-dihydro-3H-binaphtho[1,2-c;2′,1′-e]-phosphepino)ethyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H41NP2
Molecular Weight:
693.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
230-236 °C
SMILES string
C(CP1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45)NCCP6Cc7ccc8ccccc8c7-c9c(C6)ccc%10ccccc9%10
InChI
1S/C48H41NP2/c1-5-13-41-33(9-1)17-21-37-29-50(30-38-22-18-34-10-2-6-14-42(34)46(38)45(37)41)27-25-49-26-28-51-31-39-23-19-35-11-3-7-15-43(35)47(39)48-40(32-51)24-20-36-12-4-8-16-44(36)48/h1-24,49H,25-32H2
InChI key
VMLOJVKKOABMEO-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable