주요 문서
664804
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde
97%
동의어(들):
4′-Chloro[1,1′-biphenyl]-3-carboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4C6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
216.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
56-60 °C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13-6-4-11(5-7-13)12-3-1-2-10(8-12)9-15/h1-9H
InChI key
JIBHWLKAALCSRU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)