663786
N,N-Diethyl-1H-indole-1-carboxamide
97%
๋์์ด(๋ค):
Indole-1-carboxylic acid diethylamide
About This Item
๋ถ์
97%
refractive index
n20/D 1.575
bp
140-147 ยฐC/0.8 mmHg
density
1.089 g/mL at 25 ยฐC
SMILES string
CCN(CC)C(=O)n1ccc2ccccc12
InChI
1S/C13H16N2O/c1-3-14(4-2)13(16)15-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChI key
DNEILLNCDATSFX-UHFFFAOYSA-N
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
- reactant in preparation of substituted indoles via ortho-metalation and Suzuki-Miyaura cross coupling
์ ํธ์ด
Warning
์ ํด ๋ฐ ์ํ ์ฑ๋ช ์
์๋ฐฉ์กฐ์น ์ฑ๋ช ์
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ํ์ ๊ธฐ๊ด
Respiratory system
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
>230.0 ยฐF - closed cup
Flash Point (ยฐC)
> 110 ยฐC - closed cup
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํ์ ๋กํธ/๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ฅผ ์ ๋ ฅํ์ฌ ์ํ ์ฑ์ ์(COA)์ ๊ฒ์ํ์ญ์์ค. ๋กํธ ๋ฐ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ ์ ํ ๋ผ๋ฒจ์ ์๋ โ๋กํธโ ๋๋ โ๋ฐฐ์นโ๋ผ๋ ์ฉ์ด ๋ค์์ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.