주요 문서
663581
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5′-fluoro-2′-hydroxyacetophenone
97%
동의어(들):
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Fluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6BrFO2
CAS Number:
Molecular Weight:
233.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
87-91 °C
SMILES string
Oc1ccc(F)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
InChI key
QFYYHGPQMZTLRB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)