주요 문서
663565
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-thiadiazole
97%
동의어(들):
2-Amino-5-(p-tolyl)-1,3,4-thiadiazole, 5-(p-Tolyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9N3S
CAS Number:
Molecular Weight:
191.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
218-222 °C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)-c2nnc(N)s2
InChI
1S/C9H9N3S/c1-6-2-4-7(5-3-6)8-11-12-9(10)13-8/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
InChI key
ZLDPCNCAFSBFCX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)