Key Documents
663263
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenyl-N,N′-di-p-tolylbenzene-1,4-diamine
동의어(들):
N,N′-Bis(4-methylphenyl)-N,N′-diphenyl-1,4-benzenediamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H28N2
CAS Number:
Molecular Weight:
440.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
solid
mp
190-194 °C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccc(C)cc5
InChI
1S/C32H28N2/c1-25-13-17-29(18-14-25)33(27-9-5-3-6-10-27)31-21-23-32(24-22-31)34(28-11-7-4-8-12-28)30-19-15-26(2)16-20-30/h3-24H,1-2H3
InChI key
FQNVFRPAQRVHKO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Hole-transport material for blue to yellow emitting OLEDs with aluminum quinolate (Alq3) derivatives.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chen, Z.;
Journal of Applied Physics, 34, 2679-2679 (2001)
문서
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study