주요 문서
663050
Sigma-Aldrich
trans-1-Octen-1-ylboronic acid pinacol ester
95%
동의어(들):
(E)-1-Octenylboronic acid pinacol ester, trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester, E-2-(1-Octenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]-dioxaborolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H27BO2
CAS Number:
Molecular Weight:
238.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
95%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.446
bp
86-90 °C/0.4-0.5 mmHg
density
0.881 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C14H27BO2/c1-6-7-8-9-10-11-12-15-16-13(2,3)14(4,5)17-15/h11-12H,6-10H2,1-5H3/b12-11+
InChI key
KQTOSGTXAFJZSJ-VAWYXSNFSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)