문서
663026
Sigma-Aldrich
N-(2-Pentynyl)phthalimide
97%
동의어(들):
1-Phthalimido-2-pentyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
213.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
97-101 °C
SMILES string
CCC#CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H11NO2/c1-2-3-6-9-14-12(15)10-7-4-5-8-11(10)13(14)16/h4-5,7-8H,2,9H2,1H3
InChI key
YGFAGDNPORPFTC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable