주요 문서
662011
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7BBrFO3
CAS Number:
Molecular Weight:
248.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
형태
solid
mp
130-135 °C
SMILES string
COc1ccc(F)c(B(O)O)c1Br
InChI
1S/C7H7BBrFO3/c1-13-5-3-2-4(10)6(7(5)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI key
WCXHRSAUPYPWHO-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)