문서
660574
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5F3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
85-89 °C
SMILES string
Nc1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)4-2-1-3-5(10)11-4/h1-3H,(H2,10,11)
InChI key
NFYYDQMFURPHCC-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Substrate used in a one-pot synthesis of the corresponding 7-aza-indole.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Letters, 46, 2283-2283 (2005)