주요 문서
660116
Sigma-Aldrich
N-Boc-(S)-(−)-2-amino-1-butanol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
189.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
40-45 °C
작용기
amine
hydroxyl
SMILES string
CC[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO3/c1-5-7(6-11)10-8(12)13-9(2,3)4/h7,11H,5-6H2,1-4H3,(H,10,12)/t7-/m0/s1
InChI key
LQRGWGOFPUXNOV-ZETCQYMHSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)