주요 문서
659991
Sigma-Aldrich
1,3-Di-tert-butylimidazolinium tetrafluoroborate
95%
동의어(들):
1,3-Bis(tert-butyl)-4,5-dihydro-1H-imidazolium tetrafluoroborate, N,N′-Bis(tert-butyl)dihydroimidazolium tetrafluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H23N2 · BF4
CAS Number:
Molecular Weight:
270.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
95%
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)N1CC[N+](=C1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H23N2.BF4/c1-10(2,3)12-7-8-13(9-12)11(4,5)6;2-1(3,4)5/h9H,7-8H2,1-6H3;/q+1;-1
InChI key
UWHWVDXEPKIADD-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
  • Reactant for preparation of silver and rhodium complexes of stable monomeric imidazolidinylidenes
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)