Key Documents
659819
Sigma-Aldrich
2-(2-N-Boc-aminoethylamino)-2-(2-furanyl)acetic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H20N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
284.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
162-166 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCNC(C(O)=O)c1ccco1
InChI
1S/C13H20N2O5/c1-13(2,3)20-12(18)15-7-6-14-10(11(16)17)9-5-4-8-19-9/h4-5,8,10,14H,6-7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
InChI key
ONFTXSIYQYEFEG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)