주요 문서
659789
Sigma-Aldrich
Potassium 3-carboxyphenyltrifluoroborate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5BF3KO2
CAS Number:
Molecular Weight:
228.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
>300 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
[K+].OC(=O)c1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF3O2.K/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13);/q-1;+1
InChI key
LKEMWADDENRLDB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Organotrifluoroborate involved in cross-coupling reactions with halopurines
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.