문서
659738
Sigma-Aldrich
Poly[1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-alt-ethyloxyphosphate]-co-1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-co-terephthalate
동의어(들):
P(BHET-EOP/BHET), 80/20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OP(O)(OCH2CH3))x(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OC(O)C6H4C(O))y
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
형태
solid
solubility
THF: insoluble, but swells
chloroform: soluble
hexane: insoluble, but swells
일반 설명
P(BHET-EOP/BHET) is a biodegradable polymer.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable