Key Documents
659495
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenoxy)benzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4OC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
293.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
187-190 °C
작용기
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9BrO3/c14-10-3-7-12(8-4-10)17-11-5-1-9(2-6-11)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChI key
GQZGWHFUVISZQO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)