주요 문서
659479
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenoxy)benzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4OC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
259.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
238-242 °C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H9NO5/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)
InChI key
XTVBFFGZCMYUJX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)