문서
659363
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H7ClN4
CAS Number:
Molecular Weight:
218.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
183-187 °C
SMILES string
Nc1c(cnn1-c2cccc(Cl)c2)C#N
InChI
1S/C10H7ClN4/c11-8-2-1-3-9(4-8)15-10(13)7(5-12)6-14-15/h1-4,6H,13H2
InChI key
VRKRSWGTAMOYEV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves