Key Documents
659266
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridine-3-carbonitrile
97%
동의어(들):
2,6-Dimethoxy-3-cyanopyridine, 2,6-Dimethoxynicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
94-98 °C
SMILES string
COc1ccc(C#N)c(OC)n1
InChI
1S/C8H8N2O2/c1-11-7-4-3-6(5-9)8(10-7)12-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
FBFJMMFGOXVFIO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)