주요 문서
659207
Sigma-Aldrich
Benzylboronic acid pinacol ester
96%
동의어(들):
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-(1,3,2)dioxaborolane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H19BO2
CAS Number:
Molecular Weight:
218.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.490
bp
65 °C/0.15 mmHg
density
0.980 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC1(C)OB(Cc2ccccc2)OC1(C)C
InChI
1S/C13H19BO2/c1-12(2)13(3,4)16-14(15-12)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,10H2,1-4H3
InChI key
YCNQPAVKQPLZRS-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)