주요 문서
659061
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-1-(4-chlorophenyl)pyrazole-4-propionic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H14BrClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
405.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
형태
solid
mp
156-160 °C
SMILES string
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C18H14BrClN2O2/c19-14-4-1-12(2-5-14)18-13(3-10-17(23)24)11-22(21-18)16-8-6-15(20)7-9-16/h1-2,4-9,11H,3,10H2,(H,23,24)
InChI key
ZCBWGEKVGZXGBI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)