문서
659045
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-1-phenylpyrazole-4-propionic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H15BrN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
371.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
156-161 °C
SMILES string
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15BrN2O2/c19-15-9-6-13(7-10-15)18-14(8-11-17(22)23)12-21(20-18)16-4-2-1-3-5-16/h1-7,9-10,12H,8,11H2,(H,22,23)
InChI key
XQKUUAKMGDILQK-UHFFFAOYSA-N
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable