문서
658553
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)oxazole-2-propionic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10ClNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
251.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
145-149 °C
SMILES string
OC(=O)CCc1ncc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H10ClNO3/c13-9-3-1-8(2-4-9)10-7-14-11(17-10)5-6-12(15)16/h1-4,7H,5-6H2,(H,15,16)
InChI key
XKDNEJYXLSVRMO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable