주요 문서
657913
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methoxybenzonitrile
97%
동의어(들):
2-Chloro-m-anisonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3COC6H3(Cl)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
167.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
92-96 °C
작용기
chloro
nitrile
SMILES string
COc1cccc(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-11-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9/h2-4H,1H3
InChI key
QZCKPEQQNFBXHZ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)