주요 문서
657824
Sigma-Aldrich
3,3′-Bithiophene-5-carboxaldehyde
97%
동의어(들):
5-Formyl-3,3′-bithiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
101-104 °C
SMILES string
O=Cc1cc(cs1)-c2ccsc2
InChI
1S/C9H6OS2/c10-4-9-3-8(6-12-9)7-1-2-11-5-7/h1-6H
InChI key
PIXDIVGXUUHIPV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)