주요 문서
657794
Sigma-Aldrich
N-Boc-DL-2-amino-1-hexanol
90%
동의어(들):
(1-(Hydroxymethyl)pentyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H23NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
217.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
90%
refractive index
n20/D 1.450
bp
135 °C/0.3 mmHg
density
1.178 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-5-6-7-9(8-13)12-10(14)15-11(2,3)4/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
InChI key
KCKPPJXOWKJHDP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)