Key Documents
657786
Sigma-Aldrich
N-Boc-DL-2-amino-1-butanol
97%
동의어(들):
[1-(Hydroxymethyl)propyl]carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H19NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
189.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.450
SMILES string
CCC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO3/c1-5-7(6-11)10-8(12)13-9(2,3)4/h7,11H,5-6H2,1-4H3,(H,10,12)
InChI key
LQRGWGOFPUXNOV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)